Kluczowe dokumenty
SAB4500233
Sigma-Aldrich
Anti-RPL35 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
60S ribosomal protein L35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 14 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL35(11224)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen białka rybosomalnego L35 (RPL35) koduje białko rybosomalne, składnik podjednostki 60S. Znajduje się na ludzkim chromosomie 9q33.3. Przeciwciało anty-RPL35 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka RPL35.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego RPL35.
Zakres immunogenu: 51-100
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RPL35 produkowane u królików zostało użyte w immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Białko rybosomalne L35 (RPL35) moduluje wydłużanie translacji i wydzielanie β-kazeiny (CSN2) za pośrednictwem metioniny (Met). Brak RPL35A może nasilać apoptozę w hematopoetycznych liniach komórkowych i komórkach szpiku kostnego. Gen RPL35 jest uważany za jeden z najbardziej wiarygodnych genów referencyjnych do badania ekspresji genów w rozwijających się zarodkach kakaowca.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diamond-Blackfan Anemia
Gene (2009)
Sayaka Yasuda et al.
Nature, 578(7794), 296-300 (2020-02-07)
The proteasome is a major proteolytic machine that regulates cellular proteostasis through selective degradation of ubiquitylated proteins1,2. A number of ubiquitin-related molecules have recently been found to be involved in the regulation of biomolecular condensates or membraneless organelles, which arise
T T Pinheiro et al.
Genetics and molecular research : GMR, 10(4), 3291-3305 (2011-11-19)
Lack of continuous progress in Theobroma cacao (Malvaceae) breeding, especially associated with seed quality traits, requires more efficient selection methods based on genomic information. Reverse transcript quantitative PCR (RT-qPCR) has become the method of choice for
Xiaoyun Wu et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-14)
Investigating the critical genes related to milk synthesis is essential for the improvement of the milk yield of the yak. Real-time quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) is a reliable and widely used method to measure and evaluate gene expression levels.