Kluczowe dokumenty
SAB4500189
Sigma-Aldrich
Anti-SLC27A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FATP-4, Fatty acid transport protein 4, Long-chain fatty acid transport protein 4, Solute carrier family 27 member 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC27A4(10999)
Opis ogólny
Anti-SLC27A4 Antibody detects endogenous levels of total SLC27A4 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SLC27A4.
Immunogen Range: 61-110
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.