Kluczowe dokumenty
SAB4500141
Sigma-Aldrich
Anti-CELF-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Bruno-like protein 2, CELF-1, CUG triplet repeat RNA-binding protein 1, CUG-BP1, RNA-binding protein BRUNOL-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CELF1(10658)
Opis ogólny
Anti-CELF-1 Antibody detects endogenous levels of total CELF-1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CELF-1.
Immunogen Range: 71-120
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Misgana Idris et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(3), 314-319 (2019-01-05)
Sulfotransferase 4A1 (SULT4A1) is a sulfotransferase-like protein that is highly conserved between species. In human tissues, there are two transcripts, one that produces a full-length protein and one that produces an unstable truncated protein. The second transcript, which includes a