Key Documents
SAB4500122
Sigma-Aldrich
Anti-BATF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
B-ATF, SF-HT-activated gene 2 protein, SFA-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 14 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BATF(10538)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-BATF Antibody detects endogenous levels of total BATF protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human BATF.
Immunogen Range: 10-59
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lindsay M LaFave et al.
Cancer cell, 38(2), 212-228 (2020-07-25)
Regulatory networks that maintain functional, differentiated cell states are often dysregulated in tumor development. Here, we use single-cell epigenomics to profile chromatin state transitions in a mouse model of lung adenocarcinoma (LUAD). We identify an epigenomic continuum representing loss of