Merck
SAB4301661
Sigma-Aldrich
Anti-UPP2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
UDRPASE2, UP2, UPASE2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:30-1:150
western blot: 1:200-1:1000
nr dostępu
NP_775491
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPP2(151531)
Immunogen
Synthetic peptide of human uridine phosphorylase 2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Owen S Skinner et al.
Nature metabolism, 5(5), 765-776 (2023-05-18)
Glucose is vital for life, serving as both a source of energy and carbon building block for growth. When glucose is limiting, alternative nutrients must be harnessed. To identify mechanisms by which cells can tolerate complete loss of glucose, we