Merck
SAB4301598
Sigma-Aldrich
Anti-THRSP
affinity isolated antibody
Synonim(y):
LPGP1, Lpgp, S14, SPOT14, THRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:25-1:100
western blot: 1:200-1:1000
nr dostępu
BC031989
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THRSP(7069)
Immunogen
Full length fusion protein
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1