Kluczowe dokumenty
SAB4301540
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-GATA4(pSer105)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ASD2, VSD1
Wybierz wielkość
100 μL
1980,00 zł
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
 NP_002043.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer105)
informacje o genach
human ... GATA4(2626)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom GATA4 tylko wtedy, gdy jest fosforylowane przy serynie 105.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 105 (P-V-S(p)-P-R) pochodząca z ludzkiego GATA4.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 1,0 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)