Kluczowe dokumenty
SAB4301440
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-BCL-2(pSer87)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BCL2, Regulator apoptozy Bcl-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_000624.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer87)
informacje o genach
human ... BCL2(596)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom BCL-2 tylko wtedy, gdy jest fosforylowany przy serynie 87.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 87 (A-L-S(p)-P-V) pochodząca z ludzkiego BCL-2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Duojie Zhu et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 40(6), 182-182 (2023-05-19)
An increasing amount of evidence has demonstrated the anticancer activity of triterpenes extracted from traditional medicines. Echinocystic acid (EA), a natural triterpene isolated from Eclipta prostrata (L.) L., has previously been shown to exhibit anticancer activity in HepG2 and HL-60