SAB4301289
Anti-phospho-BLK (pTyr501) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
B lymphocyte kinase, EC 2.7.10.2, Tyrosine-protein kinase BLK, kinase Blk, p55-BLK
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001706.2.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr501)
informacje o genach
human ... BLK(640)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)