Kluczowe dokumenty
SAB4301248
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-Pim-1(pTyr309)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
EC 2.7.11.1, PIM-1, Protoonkogenna kinaza serynowo-treoninowa pim-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001230115.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr309)
informacje o genach
human ... PIM1(5292)
Opis ogólny
Protoonkogen Pim-1, kinaza serynowo-treoninowa (PIM1) ulega ekspresji na wysokim poziomie w szpiku kostnym, grasicy, śledzionie, wątrobie płodu, hipokampie, nabłonku jamy ustnej i gruczole krokowym. Gen PIM1 ma pięć intronów i sześć eksonów i jest mapowany na ludzki chromosom 6p21.2.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy Pim-1 tylko wtedy, gdy jest fosforylowane przy tyrozynie 309.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 309 (H-R-Y (p) -H-G) pochodząca z ludzkiego Pim-1.
Działania biochem./fizjol.
Protoonkogen Pim-1, kinaza serynowo-treoninowa (PIM1) moduluje progresję cyklu komórkowego, podział komórkowy, różnicowanie i apoptozę. Bierze udział w niestabilności genomu. PIM1 służy jako onkogenny czynnik przetrwania. Gen PIM1 ulega nadekspresji w raku żołądka, raku płaskonabłonkowym, raku jelita grubego, raku wątroby, tłuszczakomięsaku i raku pęcherza moczowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PIM1 (pim-1 oncogene)
Sai-Ching JY
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2013)