SAB4301175
Anti-RBFOX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FOX-3, FOX3, HRNBP3, NEUN
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001076044.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX3(146713)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1