SAB4301157
Anti-ADCY3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AC3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
129 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_004027.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADCY3(109)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1