Kluczowe dokumenty
SAB4301095
Sigma-Aldrich
Anty-MOB1A
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C2orf6, MATS1, MOB1, MOBK1B, Mob4B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_060691.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MOB1A(55233)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MOB1A.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu końca C ludzkiego aktywatora kinazy MOB 1A
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming Quan et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 13-13 (2020-01-17)
Mps1 binding protein (MOB1) is one of the core components of the mammalian Hippo pathway and plays important roles in cancer development. However, its expression, function and regulation in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) have not been revealed yet. The expression