Kluczowe dokumenty
SAB4301025
Sigma-Aldrich
Anti-SLC15A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PEPT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001139470.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC15A2(6565)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka SLC15A2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu końca C ludzkiego transportera substancji rozpuszczonych z rodziny 15 (transporter H+/peptydowy), członek 2
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amilcare Barca et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 316(2), C235-C245 (2018-11-30)
Carnosine (CAR) is an endogenous dipeptide physiologically present in excitable tissues, such as central nervous system (CNS) and muscle. CAR is acknowledged as a substrate involved in many homeostatic pathways and mechanisms and, due to its biochemical properties, as a