Kluczowe dokumenty
SAB4300898
Sigma-Aldrich
Anty-ORAV1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Białko 1 z nadekspresją raka jamy ustnej, ORAOV1, Sekwencja 1 z amplifikacją i nadekspresją guza, TAOS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_703152.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ORAOV1(220064)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka ORAV1.
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z wnętrza ludzkiego ORAV1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yao Qin et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1351-1351 (2017-08-05)
Infectious bursal disease (IBD) is an acute, highly contagious and immunosuppressive avian disease caused by IBD virus (IBDV). Cell apoptosis triggered by IBDV contributes to the dysfunction of immune system in host. VP2 of IBDV is known to induce cell