Kluczowe dokumenty
SAB4300869
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H4R3me1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_003539.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIST3H3(8290)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to the amino terminus of histone H4 in which Arg3 is mono-methylated.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1