Kluczowe dokumenty
SAB4300830
Sigma-Aldrich
Anti-UCN
affinity isolated antibody
Synonim(y):
UI, UROC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.7 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_003344.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCN(7349)
Opis ogólny
Urokortyna (UCN) należy do rodziny hormonów podwzgórza uwalniających kortykotropinę (CRF). UCN ma 45% homologii do CRF. UCN ulega ekspresji w mózgu, łożysku, limfocytach i sercu. W ludzkim chromosomie gen UCN jest zlokalizowany na 2p23.3.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka UCN.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom w pobliżu końca C ludzkiej urokortyny
Zastosowanie
W analizie immunohistochemicznej wykorzystano przeciwciało anty-UCN wyprodukowane u królika.
Działania biochem./fizjol.
Urokortyna (UCN1) jest kluczowym białkiem zaangażowanym w regulację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i modulowanie odpowiedzi na stres. Ucn1 jest związana zarówno z receptorami CRF sprzężonymi z białkiem G, jak i białkami wiążącymi CRF. UCN zwiększa częstość akcji serca, pojemność minutową serca i wieńcowy przepływ krwi w zależności od dawki. UCN chroni miocyty serca przed śmiercią komórkową spowodowaną stresem. Ucn reguluje w górę szlak sygnałowy kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) p42/p44 i chroni serce przed uszkodzeniem reperfuzyjnym. Wysoki poziom mRNA Ucn zaobserwowano w jądrze Edingera-Westphala (EW), związanym z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ucn opóźnia opróżnianie żołądka i zmniejsza spożycie pokarmu, a tym samym reguluje masę ciała. Ucn nasila działanie przeciwlękowe lub przeciwstresowe. Ucn powoduje degranulację komórek tucznych i zwiększa przepuszczalność naczyń w odpowiedzi na stres. Stwierdzono, że Ucn jest związany z wywołanym stresem atopowym zapaleniem skóry lub łuszczycą.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urocortin protects against ischemic and reperfusion injury via a MAPK-dependent pathway
Brar BK, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 275(12), 8508-8514 (2000)
Control of chronic excessive alcohol drinking by genetic manipulation of the Edinger-Westphal nucleus urocortin-1 neuropeptide system
Giardino WJ, et al.
Translational Psychiatry, 7(1), e1021-e1021 (2017)
Urocortin protects the heart from reperfusion injury via upregulation of p42/p44 MAPK signaling pathway
Schulman D, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 52(4), H1481-H1488 (2002)
Potent mast cell degranulation and vascular permeability triggered by urocortin through activation of corticotropin-releasing hormone receptors
Singh LK, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 288(3), 1349-1356 (1999)
W J Giardino et al.
Translational psychiatry, 7(1), e1021-e1021 (2017-02-01)
Midbrain neurons of the centrally projecting Edinger-Westphal nucleus (EWcp) are activated by alcohol, and enriched with stress-responsive neuropeptide modulators (including the paralog of corticotropin-releasing factor, urocortin-1). Evidence suggests that EWcp neurons promote behavioral processes for alcohol-seeking and consumption, but a