Kluczowe dokumenty
SAB4300698
Sigma-Aldrich
Anti-NSE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ENO2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~47 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(I-W-A-R-E)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSE(2026)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka NSE.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 6-10 (I-W-A-R-E), zgodnie z białkiem NP_001966.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Ma właściwości neurotroficzne i neuroprotekcyjne w szerokim spektrum neuronów ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Wiąże się w sposób zależny od wapnia z hodowanymi neuronami neokortykalnymi i promuje przeżycie komórek.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xun Chen et al.
Molecules and cells, 43(6), 517-529 (2020-05-22)
Carboxyl-terminal binding proteins (CtBPs) are transcription regulators that control gene expression in multiple cellular processes. Our recent findings indicated that overexpression of CtBP2 caused the repression of multiple bone development and differentiation genes, resulting in atrophic nonunion. Therefore, disrupting the