Kluczowe dokumenty
SAB4300685
Sigma-Aldrich
Anti-ASH2L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ASH2, Anti-ASH2L1, Anti-ASH2L2, Anti-Bre2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65-80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(G-R-R-S-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASH2L(9070)
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka ASH2L.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 620-624 (G-R-R-S-P), zgodnie z białkiem NP_004665.2
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Składnik kompleksu metylotransferazy histonowej Set1/Ash2 (HMT), kompleksu, który specyficznie metyluje ′Lys-4′ histonu H3, ale nie wtedy, gdy sąsiednia reszta ′Lys-9′ jest już metylowana. Jako część kompleksu MLL1/MLL bierze udział w metylacji i dimetylacji na ′Lys-4′ histonu H3. Może funkcjonować jako regulator transkrypcji. Może odgrywać rolę w hematopoezie.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)