Kluczowe dokumenty
SAB4300668
Sigma-Aldrich
Anti-Synpr antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-synaptophysin
Wybierz wielkość
100 μG
1760,00 zł
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1317
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1317
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~37 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(G-P-T-S-F)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka synaptofizyny 2.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 257-261 (G-P-T-S-F), zgodnie z białkiem NP_076464.1
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Synaptofizyna (SYP) jest glikoproteiną pęcherzyków synaptycznych neuronów, która ulega ekspresji w komórkach neuroendokrynnych i nowotworach, a zatem może być stosowana jako marker w diagnostyce nowotworów (1). Synaptofizyna zawiera cztery domeny transmembranowe, które tworzą heksameryczny kanał lub por podobny do połączenia szczelinowego (2). Synapofizyna wiąże się z białkiem SNARE synaptobrewiną/VAMP, co zapobiega włączeniu synaptobrewiny do kompleksu fuzji pęcherzyków synaptycznych i tworzy pulę synaptobrewiny do egzocytozy, gdy aktywność synapsy wzrasta (3). Synapofizyna jest również odpowiedzialna za kierowanie synaptobrewiny 2/VAMP2 do pęcherzyków synaptycznych, krytycznego składnika kompleksu fuzji (4).
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)