Kluczowe dokumenty
SAB4300663
Sigma-Aldrich
Anti-PKM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-OIP3, Anti-PK2, Anti-PK3, Anti-PKM
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1758
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1758
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(V-R-A-S-S)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKM1(5315)
Opis ogólny
PKM1 (kinaza pirogronianowa M1/2) to enzym należący do rodziny kinaz pirogronianowych (PK). Jest on regulowany w górę w większości komórek innych niż dorosłe mięśnie, mózg i wątroba. PKM ma dwie izoformy, M1 i M2, kodowane przez gen zlokalizowany na chromosomie 15q23. PKM1 może istnieć jako tetramer, podczas gdy PKM2 może pozostać jako dimer i tetramer.
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PKM1.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 399-403 (V-R-A-S-S), zgodnie z białkiem NP_872270.1
Działania biochem./fizjol.
Kinaza pirogronianowa (PK) jest ważnym enzymem w glikolizie, ponieważ pomaga przekształcić fosfoenolopirogronian (PEP) w pirogronian. Znokautowanie kinazy pirogronianowej-M2 (PKM2) zapobiega namnażaniu się, przemieszczaniu i inwazji w komórkach raka jajnika SKOV3 i OVCAR3. Odgrywa ważną rolę w przetrwaniu komórek w stresie oksydacyjnym. Bierze również udział w rozwoju nowotworu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Enzym glikolityczny, który katalizuje przeniesienie grupy fosforylowej z fosfoenolopirogronianu (PEP) na ADP, generując ATP. Stymuluje aktywację transkrypcyjną, w której pośredniczy POU5F1. Odgrywa ogólną rolę w niezależnej od kaspaz śmierci komórek nowotworowych. Stosunek między wysoce aktywną formą tetrameryczną a prawie nieaktywną formą dimeryczną określa, czy węgle glukozy są kierowane do procesów biosyntezy, czy wykorzystywane do glikolitycznej produkcji ATP. Przejście między tymi dwoma formami przyczynia się do kontroli glikolizy i jest ważne dla proliferacji i przeżycia komórek nowotworowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of Proliferation, Migration, and Invasion by Knockdown of Pyruvate Kinase-M2 (PKM2) in Ovarian Cancer SKOV3 and OVCAR3 Cells
Miao Y, et al.
Oncology Research (2016)
Enhanced expression of the M2 isoform of pyruvate kinase is involved in gastric cancer development by regulating cancer-specific metabolism
Shiroki T, et al.
Cancer Science (2017)
PKM2, a Central Point of Regulation in Cancer Metabolism
Wong N, et al.
International Journal of Cell Biology (2013)