Kluczowe dokumenty
SAB4300627
Sigma-Aldrich
Anti-CCR7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BLR2, Anti-CD197, Anti-CDw197, Anti-CMKBR7, Anti-EBI1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-D-D-Y-I)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR7(1236)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-CCR7 wykrywa endogenny poziom całkowitego białka CCR7 (CD197). CCR7 (receptor chemokinowy 7 z motywem C-C) jest zlokalizowany w limfocytach T, komórkach naturalnych zabójców i komórkach dendrytycznych. Gen CCR7 jest mapowany na ludzki chromosom 17q21.2.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 29-33 (T-D-D-Y-I), zgodnie z białkiem NP_001829.1
Działania biochem./fizjol.
CCR7 (receptor chemokiny 7 z motywem C-C) reguluje przemieszczanie się komórek limfocytów i dystrybucję węzłów chłonnych. Interakcja CCR7 z CCL21 promuje przerzuty raka przez węzły chłonne. Wiadomo, że CCR7 jest związany z rakiem piersi, czerniakiem, rakiem jelita grubego, niedrobnokomórkowym rakiem płuc i przewlekłą białaczką limfocytową.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor dla chemokiny MIP-3-beta. Prawdopodobny mediator wpływu EBV na limfocyty B lub normalne funkcje limfocytów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of CXCR4, CCR7, VEGF-C and VEGF-D expression with lymph node metastasis in patients with cervical cancer.
Dai Y, et al.
Eur. J. Obstet. Gyn. Rep. Biol., 214, 178-183 (2017)
Tumor hypoxia modulates podoplanin/CCL21 interactions in CCR7+ NK cell recruitment and CCR7+ tumor cell mobilization.
Tejchman A, et al.
Oncotarget, 8(19), 31876-31876 (2017)
Confirmation of novel type 1 diabetes risk loci in families.
Cooper J D, et al.
Diabetologia, 55(4), 996-1000 (2012)