Kluczowe dokumenty
SAB4300575
Sigma-Aldrich
Anti-AKT1 (Ab-450) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AKT antibody produced in rabbit, Anti-MGC99656 antibody produced in rabbit, Anti-PKB antibody produced in rabbit, Anti-PKB-ALPHA antibody produced in rabbit, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-I-T-P-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 448-452 (T-I-T-P-P), zgodnie z białkiem AKT1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Ogólna kinaza białkowa zdolna do fosforylacji kilku znanych białek. Fosforyluje TBC1D4. Sygnalizuje działanie kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K), pośrednicząc w działaniu różnych czynników wzrostu, takich jak płytkowy czynnik wzrostu (PDGF), naskórkowy czynnik wzrostu (EGF), insulina i insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-I). Odgrywa rolę w transporcie glukozy, pośrednicząc w indukowanej insuliną translokacji transportera glukozy GLUT4 na powierzchnię komórki. Pośredniczy w antyapoptotycznym działaniu IGF-I. Pośredniczy w syntezie białek stymulowanej insuliną poprzez fosforylację TSC2 na "Ser-939" i "Thr-1462", aktywując w ten sposób sygnalizację mTORC1 i prowadząc zarówno do fosforylacji 4E-BP1, jak i aktywacji RPS6KB1. Promuje syntezę glikogenu poprzez pośredniczenie w indukowanej insuliną aktywacji syntazy glikogenu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiaoni Hu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 37(1), e23220-e23220 (2022-09-13)
We have identified that hydrogen sulfide (H2 S), a gaseous mediator, plays a crucial role in antioxidative, anti-inflammatory, and cytoprotective effects on uranium (U)-triggered rat nephrotoxicity. Pyroptosis is a special mode of inflammation and programmed cell death involved in the