Kluczowe dokumenty
SAB4300568
Sigma-Aldrich
Anti-FAM129B (Ab-712) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C9orf88 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZP434H0820 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ13518 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ22151 antibody produced in rabbit, Anti-family with sequence similarity 129, member B antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~82 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(Q-V-S-S-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FAM129B(64855)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 710-714 (Q-V-S-S-P), zgodnie z białkiem FAM129B.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
matczyny gen imprintingu. Może posiadać aktywność supresora wzrostu. Opisano dwie główne alternatywnie splicowane izoformy. formy. Jedna forma, Meg3-proximal (Meg3p), zawiera eksony 1-3. Druga forma, Meg3-distal (Meg3d) nie zawiera eksonów 1-3 i jest obecna w oocytach oraz w 1- i 2-komórkowych zarodkach.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)