Kluczowe dokumenty
SAB4300551
Sigma-Aldrich
Anti-KRT18 (Ab-33) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CYK18 antibody produced in rabbit, Anti-K18 antibody produced in rabbit, Anti-keratin 18 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(A-A-S-V-Y)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT18(3875)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 31-35 (A-A-S-V-Y), zgodnie z białkiem KRT18.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
KRT18 koduje łańcuch włókien pośrednich typu I keratyny 18. Keratyna 18, wraz z jej filamentowym partnerem keratyną 8, są prawdopodobnie najczęściej występującymi członkami rodziny genów filamentów pośrednich. Ulegają one ekspresji w jednowarstwowych tkankach nabłonkowych organizmu. Ubytki w tym genie zostały powiązane z kryptogenną marskością wątroby. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)