Kluczowe dokumenty
SAB4300517
Sigma-Aldrich
Anti-CTTN (Ab-421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-EMS1 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ34459 antibody produced in rabbit, Anti-cortactin antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~85 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-I-Y-E-D)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTTN(2017)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 419-423 (P-I-Y-E-D), zgodnie z białkiem CTTN.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Kortaktyna ulega nadekspresji w raku piersi i raku płaskonabłonkowym głowy i szyi. Kodowane białko jest zlokalizowane w cytoplazmie i w obszarach kontaktu komórki z podłożem. Gen ten pełni dwie role: (1) reguluje interakcje między składnikami połączeń typu adherens oraz (2) organizuje cytoszkielet i struktury adhezji komórek nabłonka i komórek rakowych. Podczas apoptozy kodowane białko jest degradowane w sposób zależny od kaspaz. Nieprawidłowa regulacja tego genu przyczynia się do inwazji komórek nowotworowych i przerzutów. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty splicingu, które kodują różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)