Kluczowe dokumenty
SAB4300512
Sigma-Aldrich
Anti-NF2 (Ab-518) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ACN antibody produced in rabbit, Anti-BANF antibody produced in rabbit, Anti-SCH antibody produced in rabbit, Anti-neurofibromin 2 (merlin) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~69 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-L-S-M-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NF2(4771)
Opis ogólny
Neurofibromina 2 (NF2) koduje białko Merlin, które należy do rodziny białek Ezrin/Radixin/Moesin (ERM). NF2 jest białkiem cytoszkieletowym zaangażowanym w stabilizację mikrotubul. NF2 posiada domenę four-point-one, ezrin, radixin, moesin (FERM) na N-końcu, domenę coiled-coil i nie zawiera C-końcowego motywu wiążącego aktynę, jak inne białka ERM. W ludzkim chromosomie gen NF2 jest zlokalizowany na 22q12.2
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 516-520 (R-L-S-M-E), zgodnie z białkiem NF2.
Działania biochem./fizjol.
Neurofibromina 2 (NF2) jest supresorem nowotworów. NF2 ulega translokacji do jądra i wiąże się z CRL4DCAF1 (Cullin Ring E3 ubiquitin ligase cullin 4 (CRL4) DDB1 (DNA damage binding protein 1) and CUL4 (cullin 4) associated factor 1 (DCAF1)) i hamuje wzrost guza. Gen NF2 jest inaktywowany w rodzinnym zespole nowotworowym neurofibromatozy typu 2. Mutacje NF2 są związane z wieloma nowotworami, takimi jak nerwiakowłókniaki, oponiaki i międzybłoniaki złośliwe. NF2 reguluje szlak sygnałowy Hippo, a następnie aktywuje białko 1 związane z tak (YAP-1) i moduluje wzrost komórek w neurofibromatozie 2. Modyfikacje molekularne w genie NF2 prowadzą do raka wątroby poprzez zaangażowanie szlaku Hippo w patogenezę. Polimorfizm w NF2 jest związany z medulloblastoma.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Prawdopodobny regulator szlaku sygnałowego Hippo/SWH (Sav/Wts/Hpo), szlaku sygnałowego, który odgrywa kluczową rolę w hamowaniu nowotworów poprzez ograniczanie proliferacji i promowanie apoptozy. Wraz z WWC1 może synergistycznie indukować fosforylację LATS1 i LATS2 i prawdopodobnie może funkcjonować w regulacji szlaku sygnałowego Hippo/SWH (Sav/Wts/Hpo). Może działać jako białko stabilizujące błonę. Może hamować kinazę PI3 poprzez wiązanie się z AGAP2 i osłabianie jej aktywności stymulującej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microdeletion del (22)(q12. 2) encompassing the facial development-associated gene, MN1 (meningioma 1) in a child with Pierre-Robin sequence (including cleft palate) and neurofibromatosis 2 (NF2): a case report and review of the literature
Davidson TB, et al.
BMC Medical Genetics, 13, 19-19 (2012)
NF2/merlin inactivation and potential therapeutic targets in mesothelioma
Sato T and Yoshitaka S
International Journal of Molecular Sciences, 19(4), 988-988 (2018)
The association of NF2 (neurofibromin 2) gene polymorphism and the risk of medulloblastomas
Zhao C, et al.
Neurological Sciences, 39, 1175-1183 (2018)
Merlin/NF2 suppresses tumorigenesis by inhibiting the E3 ubiquitin ligase CRL4 DCAF1 in the nucleus
Li W, et al.
Cell, 140(4), 477-490 (2010)
Molecular alterations of the NF2 gene in hepatocellular carcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma
Zhang N, et al.
Oncology Reports, 38(6), 3650-3658 (2017)