Kluczowe dokumenty
SAB4300511
Sigma-Aldrich
Anti-MARCKS (Ab-162) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-80K-L antibody produced in rabbit, Anti-FLJ14368 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ90045 antibody produced in rabbit, Anti-MACS antibody produced in rabbit, Anti-myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(K-K-S-F-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCKS(4082)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 160-164 (K-K-S-F-K), zgodnie z białkiem MARCKS.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
MARCKS jest najważniejszym substratem komórkowym dla kinazy białkowej C. Białko to wiąże kalmodulinę, aktynę i synapsynę. MARCKS jest filamentowym (F) białkiem sieciującym aktynę.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monica Tschang et al.
International journal of molecular sciences, 24(18) (2023-09-28)
Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate (MARCKS) is a critical member of a signaling cascade that influences disease-relevant neural functions such as neural growth and plasticity. The effector domain (ED) of MARCKS interacts with the extracellular glycan polysialic acid (PSA) through the