Kluczowe dokumenty
SAB4300504
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin 43 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-CX43 antibody produced in rabbit, Anti-DFNB38 antibody produced in rabbit, Anti-GJAL antibody produced in rabbit, Anti-ODDD antibody produced in rabbit, Anti-gap junction protein, alpha 1, 43kDa antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-GJA1 (Ab-367) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~43 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-A-S-S-R)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJA1(2697)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 365-369 (R-A-S-S-R), zgodnie z białkiem GJA1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Jedno połączenie szczelinowe składa się z grupy ściśle upakowanych par kanałów transmembranowych, koneksonów, przez które materiały o niskim MW dyfundują z jednej komórki do sąsiedniej komórki. Może odgrywać kluczową rolę w fizjologii słuchu, uczestnicząc w recyklingu potasu do endolimfy ślimaka.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shane A Lloyd et al.
Bone, 57(1), 76-83 (2013-07-31)
Connexin 43 (Cx43) is a gap junction protein that plays an integral role in the skeletal response to mechanical loading and unloading. In a previous study, we demonstrated preservation of trabecular bone mass and cortical bone formation rate in mice
Shane A Lloyd et al.
BMC musculoskeletal disorders, 15, 122-122 (2014-04-11)
Connexin 43 (Cx43) is the predominant gap junction protein in bone. Mice with a bone-specific deletion of Cx43 (cKO) have an osteopenic cortical phenotype. In a recent study, we demonstrated that cKO mice are resistant to bone loss induced by
Alayna E Loiselle et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 31(1), 147-154 (2012-06-22)
Connexin43 (Cx43) plays an important role in osteoblastic differentiation in vitro, and bone formation in vivo. Mice with osteoblast/osteocyte-specific loss of Cx43 display decreased gap junctional intercellular communication (GJIC), bone density, and cortical thickness. To determine the role of Cx43
So-Young Rah et al.
Experimental & molecular medicine, 55(7), 1492-1505 (2023-07-03)
Hepatic glucose production by glucagon is crucial for glucose homeostasis during fasting, yet the underlying mechanisms remain incompletely delineated. Although CD38 has been detected in the nucleus, its function in this compartment is unknown. Here, we demonstrate that nuclear CD38