Kluczowe dokumenty
SAB4300425
Sigma-Aldrich
Anti-GRIN2B (Ab-1474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC142178 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142180 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR2B antibody produced in rabbit, Anti-NR2B antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2030,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~190 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(H-V-Y-E-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN2B(2904)
Opis ogólny
GRIN2B (receptor jonotropowy glutaminianu typu NMDA podjednostka 2B) koduje receptor N-metylo-d-asparaginianu podtyp 2B (GluN2B). Należy do rodziny genów receptora N-metylo-D-asparaginianu(NMDAR). Znajduje się na ludzkim chromosomie 12p13.1.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 1472-1476 (H-V-Y-E-K), zgodnie z białkiem GRIN2B.
Działania biochem./fizjol.
GRIN2B (receptor jonotropowy glutaminianu typu NMDA podjednostka 2B) odgrywa ważną rolę we wzroście neuronów i jest bardzo istotny dla uczenia się i pamięci. Mutacja GRIN2B jest związana z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi i rozwojowymi, takimi jak schizofrenia, choroba Parkinsona i choroba afektywna dwubiegunowa.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Podtyp receptora NMDA kanałów jonowych bramkowanych glutaminianem o wysokiej przepuszczalności wapnia i zależnej od napięcia wrażliwości na magnez. Mediowany przez glicynę.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human GRIN2B variants in neurodevelopmental disorders
Journal of Pharmacological Sciences (2016)
Human GRIN2B variants in neurodevelopmental disorders
Hu C, et al.
Journal of Pharmacological Sciences, 115-121 (2016)
Daniel T Christian et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(39), 8262-8277 (2021-08-21)
Cue-induced cocaine craving progressively intensifies (incubates) after withdrawal from cocaine self-administration in rats and humans. In rats, the expression of incubation ultimately depends on Ca2+-permeable AMPARs that accumulate in synapses onto medium spiny neurons (MSNs) in the NAc core. However