SAB4300419
Anti-CDKN1A (Ab-145) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAP20 antibody produced in rabbit, Anti-CDKN1 antibody produced in rabbit, Anti-CIP1 antibody produced in rabbit, Anti-MDA-6 antibody produced in rabbit, Anti-cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1) antibody produced in rabbit
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-Q-T-S-M)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN1A(1026)
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1