Kluczowe dokumenty
SAB4300412
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC2 (Ab-394) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RPD3 antibody produced in rabbit, Anti-YAF1 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(E-D-S-G-D)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC2(3066)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 392-396 (E-D-S-G-D), zgodnie z białkiem HDAC2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Odpowiada za deacetylację reszt lizyny na N-końcowej części histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). Deacetylacja histonów daje znacznik dla represji epigenetycznej i odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. Deacetylazy histonowe działają poprzez tworzenie dużych kompleksów wielobiałkowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Padmanabh Singh et al.
Journal of neurochemistry, 134(4), 642-651 (2015-05-20)
The amnesic potential of scopolamine is well manifested through synaptic plasticity gene expression changes and behavioral paradigms of memory impairment. However, the underlying mechanism remains obscure and consequently ideal therapeutic target is lacking. In this context, chromatin-modifying enzymes, which regulate
Songbai Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 1537-1537 (2022-03-24)
Hyperactive Notch signalling is frequently observed in breast cancer and correlates with poor prognosis. However, relatively few mutations in the core Notch signalling pathway have been identified in breast cancer, suggesting that as yet unknown mechanisms increase Notch activity. Here
Sweta Srivas et al.
Journal of neurochemistry, 145(3), 204-216 (2018-03-02)
Epigenetic modifications through methylation of DNA and acetylation of histones modulate neuronal gene expression and regulate long-term memory. Earlier we demonstrated that scopolamine-induced decrease in memory consolidation is correlated with enhanced expression of hippocampal DNA methyltransferase 1 (DNMT1) and histone