Kluczowe dokumenty
SAB4300330
Sigma-Aldrich
Anti-STAT5A (Ab-780) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGF antibody produced in rabbit, Anti-STAT5 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 5A antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-L-S-P-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT5A(6776)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 778-782 (R-L-S-P-P), zgodnie z białkiem STAT5A.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Pełni podwójną funkcję: transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. Wiąże się z elementem GAS i aktywuje transkrypcję indukowaną przez PRL.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)