Kluczowe dokumenty
SAB4300316
Sigma-Aldrich
Anti-ATF2 (Ab-73 or 55) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CRE-BP1 antibody produced in rabbit, Anti-CREB2 antibody produced in rabbit, Anti-HB16 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111558 antibody produced in rabbit, Anti-activating transcription factor 2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65-75 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-P-T-R-F)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF2(1386)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 71-75 lub 53-57 (T-P-T-R-F), zgodnie z białkiem ATF2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Aktywator transkrypcyjny, prawdopodobnie konstytutywny, który wiąże się z elementem reagującym na cAMP (CRE) (konsensus: 5'-GTGACGT[AC][AG]-3'), sekwencją obecną w wielu promotorach wirusowych i komórkowych. Interakcja z JUN przekierowuje JUN do wiązania się z CRES preferencyjnie w stosunku do elementów odpowiedzi 12-O-tetradekanoiloforbol-13-octanu (TRES) jako część kompleksu ATF2-c-Jun.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)