Kluczowe dokumenty
SAB4300297
Sigma-Aldrich
Anti-RELA (Ab-468) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC131774 antibody produced in rabbit, Anti-NFKB3 antibody produced in rabbit, Anti-p65 antibody produced in rabbit, Anti-v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~65 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(L-A-S-V-D)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RELA(5970)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 466-470 (L-A-S-V-D), zgodnie z białkiem RELA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
NF-kappa-B jest plejotropowym czynnikiem transkrypcyjnym, który jest obecny w prawie wszystkich typach komórek i jest zaangażowany w wiele procesów biologicznych, takich jak zapalenie, odporność, różnicowanie, wzrost komórek, nowotworzenie i apoptoza. NF-kappa-B jest homo- lub heterodimerycznym kompleksem utworzonym przez białka RELA/p65 zawierające domenę podobną do Rel, RELB, NFKB1/p105, NFKB1/p50, REL i NFKB2/p52, a heterodimeryczny kompleks p65-p50 wydaje się być najbardziej obfity. Dimery wiążą się w miejscach kappa-B w DNA swoich genów docelowych, a poszczególne dimery mają różne preferencje dla różnych miejsc kappa-B, które mogą wiązać z różnym powinowactwem i swoistością. Różne kombinacje dimerów działają odpowiednio jako aktywatory lub represory transkrypcji. NF-kappa-B jest kontrolowany przez różne mechanizmy modyfikacji potranslacyjnej i kompartmentalizacji subkomórkowej, a także przez interakcje z innymi kofaktorami lub represorami. Kompleksy NF-kappa-B są utrzymywane w cytoplazmie w stanie nieaktywnym, skompleksowane z członkami rodziny inhibitorów NF-kappa-B (I-kappa-B). W konwencjonalnym szlaku aktywacji, I-kappa-B jest fosforylowany przez kinazy I-kappa-B (IKK) w odpowiedzi na różne aktywatory, a następnie degradowany, uwalniając w ten sposób aktywny kompleks NF-kappa-B, który przemieszcza się do jądra. Heterodimeryczne kompleksy NF-kappa-B p65-p50 i p65-c-Rel są aktywatorami transkrypcji. Kompleks NF-kappa-B p65-p65 wydaje się być zaangażowany w aktywację ekspresji IL-8 za pośrednictwem inwazyny. Hamujący wpływ I-kappa-B na NF-kappa-B w cytoplazmie jest wywierany głównie poprzez interakcję z p65. p65 wykazuje słabe miejsce wiążące DNA, które może bezpośrednio przyczyniać się do wiązania DNA w kompleksie NF-kappa-B.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)