Kluczowe dokumenty
SAB4300275
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LCK (pTyr505) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-YT16 antibody produced in rabbit, Anti-lymphocyte-specific protein tyrosine kinase antibody produced in rabbit, Anti-p56lck antibody produced in rabbit, Anti-pp58lck antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(G-Q-YP-Q-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr505)
informacje o genach
human ... LCK(3932)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 505 (G-Q-Y(p)-Q-P), zgodnie z białkiem LCK.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Kinaza tyrozynowa, która odgrywa istotną rolę w selekcji i dojrzewaniu rozwijających się komórek T w grasicy oraz w funkcji dojrzałych komórek T. Jest konstytutywnie związana z cytoplazmatycznymi częściami receptorów powierzchniowych CD4 i CD8 i odgrywa kluczową rolę w szlakach transdukcji sygnału związanych z receptorem antygenu komórek T (TCR). Asocjacja TCR z kompleksem MHC związanym z antygenem peptydowym ułatwia interakcję CD4 i CD8 odpowiednio z cząsteczkami MHC klasy II i klasy I, a tym samym rekrutuje związaną LCK w pobliże kompleksu TCR/CD3. LCK następnie fosforyluje reszty tyrozynowe w motywach aktywacji opartych na tyrozynach immunoreceptorowych (ITAM) w cytoplazmatycznych ogonach łańcuchów TCRgamma i podjednostek CD3, inicjując szlak sygnałowy TCR/CD3. Ponadto przyczynia się do sygnalizacji przez inne cząsteczki receptora. Wiąże się bezpośrednio z cytoplazmatycznym ogonem CD2, a po przyłączeniu cząsteczki CD2 LCK ulega hiperfosforylacji i aktywacji. Odgrywa również rolę w szlaku sygnałowym związanym z receptorem IL2, który kontroluje odpowiedź proliferacyjną komórek T. Wiązanie IL2 z jej receptorem skutkuje zwiększoną aktywnością LCK. Ulega ekspresji na wszystkich etapach rozwoju tymocytów i jest wymagany do regulacji zdarzeń dojrzewania, które są regulowane zarówno przez pre-TCR, jak i dojrzały TCR alfa beta.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)