Kluczowe dokumenty
SAB4300266
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-EIF2S1 (pSer49) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-EIF-2 antibody produced in rabbit, Anti-EIF-2A antibody produced in rabbit, Anti-EIF-2alpha antibody produced in rabbit, Anti-EIF2 antibody produced in rabbit, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~38 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(L-L-SP-E-L)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer49)
informacje o genach
human ... EIF2S1(1965)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 49 (L-L-S(p)-E-L), zgodnie z białkiem EIF2S1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Funkcjonuje we wczesnych etapach syntezy białek, tworząc trójskładnikowy kompleks z GTP i inicjującym tRNA. Kompleks ten wiąże się z podjednostką rybosomalną 40S, po czym następuje wiązanie mRNA w celu utworzenia kompleksu preinicjacyjnego 43S. Połączenie podjednostki rybosomalnej 60S w celu utworzenia kompleksu inicjacyjnego 80S jest poprzedzone hydrolizą GTP związanego z eIF-2 i uwolnieniem binarnego kompleksu eIF-2-GDP. Aby eIF-2 mógł ulec recyklingowi i katalizować kolejną rundę inicjacji, GDP związany z eIF-2 musi zostać wymieniony na GTP w reakcji katalizowanej przez eIF-2B.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)