Kluczowe dokumenty
SAB4300262
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CFL1 (pTyr139) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~19 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(N-C-YP-E-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr139)
informacje o genach
human ... CFL1(1072)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 139 (N-C-Y(p)-E-E), zgodnie z białkiem CFL1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Kontroluje odwracalną polimeryzację i depolimeryzację aktyny w sposób wrażliwy na pH. Ma zdolność wiązania G- i F-aktyny w stosunku 1:1 kofiliny do aktyny. Jest głównym składnikiem wewnątrzjądrowych i cytoplazmatycznych pręcików aktyny.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)