Kluczowe dokumenty
SAB4300260
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-AKT1 (pThr450) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AKT antibody produced in rabbit, Anti-MGC99656 antibody produced in rabbit, Anti-PKB antibody produced in rabbit, Anti-PKB-ALPHA antibody produced in rabbit, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-I-TP-P-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr450)
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 450 (T-I-T(p)-P-P), zgodnie z białkiem AKT1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Ogólna kinaza białkowa zdolna do fosforylacji kilku znanych białek. Fosforyluje TBC1D4. Sygnalizuje działanie kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K), pośrednicząc w działaniu różnych czynników wzrostu, takich jak płytkowy czynnik wzrostu (PDGF), naskórkowy czynnik wzrostu (EGF), insulina i insulinopodobny czynnik wzrostu I (IGF-I). Odgrywa rolę w transporcie glukozy, pośrednicząc w indukowanej insuliną translokacji transportera glukozy GLUT4 na powierzchnię komórki. Pośredniczy w antyapoptotycznym działaniu IGF-I. Pośredniczy w syntezie białek stymulowanej insuliną poprzez fosforylację TSC2 na "Ser-939" i "Thr-1462", aktywując w ten sposób sygnalizację mTORC1 i prowadząc zarówno do fosforylacji 4E-BP1, jak i aktywacji RPS6KB1. Promuje syntezę glikogenu poprzez pośredniczenie w indukowanej insuliną aktywacji syntazy glikogenu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiaoni Hu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 37(1), e23220-e23220 (2022-09-13)
We have identified that hydrogen sulfide (H2 S), a gaseous mediator, plays a crucial role in antioxidative, anti-inflammatory, and cytoprotective effects on uranium (U)-triggered rat nephrotoxicity. Pyroptosis is a special mode of inflammation and programmed cell death involved in the