Kluczowe dokumenty
SAB4300257
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Th (pSer19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-The antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine hydroxylase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55-60 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(A-V-SP-E-Q)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer19)
informacje o genach
rat ... Th(25085)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny19 (A-V-S(p)-E-Q), zgodnie z białkiem Th.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Białko kodowane przez hydroksylazę tyrozynową bierze udział w konwersji tyrozyny do dopaminy. Jest to enzym ograniczający szybkość syntezy katecholamin, dlatego odgrywa kluczową rolę w fizjologii neuronów adrenergicznych. Mutacje w tym genie są związane z autosomalnym recesywnym zespołem Segawy. Dla tego genu odnotowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)