Kluczowe dokumenty
SAB4300249
Sigma-Aldrich
Anti- pTyr580 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BPTP3 antibody produced in rabbit, Anti-CFC antibody produced in rabbit, Anti-MGC14433 antibody produced in rabbit, Anti-NS1 antibody produced in rabbit, Anti-protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~72 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-V-YP-E-N)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr580)
informacje o genach
human ... PTPN11(5781)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 580 (R-V-Y(p)-E-N), zgodnie z białkiem PTPN11.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Działa za różnymi receptorami i cytoplazmatycznymi białkowymi kinazami tyrozynowymi, uczestnicząc w transdukcji sygnału z powierzchni komórki do jądra.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)