Kluczowe dokumenty
SAB4300226
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SNCA (pTyr133) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC110988 antibody produced in rabbit, Anti-NACP antibody produced in rabbit, Anti-PARK1 antibody produced in rabbit, Anti-PARK4 antibody produced in rabbit, Anti-synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~18 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(E-G-YP-Q-D)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr133)
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 133 (E-G-Y(p)-Q-D), zgodnie z białkiem SNCA.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
SncA jest członkiem rodziny synuklein, strukturalnie spokrewnionych białek, które ulegają znacznej ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym, co obejmuje również beta- i gamma-synukleinę. Synukleiny są obficie wyrażane w mózgu, a SncA i Snc-Beta selektywnie hamują fosfolipazę D2. SncA może służyć do integracji sygnalizacji presynaptycznej i transportu błonowego. Zagregowane białka SncA tworzą zmiany w mózgu, które są cechami charakterystycznymi neurodegeneracyjnych synukleinopatii. Defekty SncA odgrywają rolę w patogenezie choroby Parkinsona. Peptydy SncA są głównym składnikiem blaszek amyloidowych w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. SncA wykazuje 95% homologii sekwencji ze szczurzym SncA. Szczurza SncA ulega specyficznej ekspresji w mózgu i jest związana z błonami synaptosomalnymi w neuronach.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)