Kluczowe dokumenty
SAB4300192
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-BRCA1 (pSer1423) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BRCAI antibody produced in rabbit, Anti-BRCC1 antibody produced in rabbit, Anti-IRIS antibody produced in rabbit, Anti-PSCP antibody produced in rabbit, Anti-breast cancer 1, early onset antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~220 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(H-G-SP-Q-P)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1423)
informacje o genach
human ... BRCA1(672)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 1423 (H-G-S(p)-Q-P), zgodnie z białkiem BRCA1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Heterodimer BRCA1-BARD1 koordynuje różnorodne szlaki komórkowe, takie jak naprawa uszkodzeń DNA, ubikwitynacja i regulacja transkrypcji w celu utrzymania stabilności genomu. Działa poprzez pośredniczenie w aktywności ligazy ubikwityny E3, która jest wymagana do jego funkcji supresora nowotworów. Odgrywa centralną rolę w naprawie DNA, ułatwiając odpowiedź komórkową na naprawę DNA. Wymagany do odpowiedniego zatrzymania cyklu komórkowego po napromieniowaniu jonizującym zarówno w fazie S, jak i fazie G2 cyklu komórkowego. Zaangażowany w transkrypcyjną regulację P21 w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Wymagany do kierowania FANCD2 do miejsc uszkodzenia DNA. Może funkcjonować jako regulator transkrypcji. Hamuje syntezę lipidów poprzez wiązanie się z nieaktywną fosforylowaną ACACA i zapobieganie jej defosforylacji.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)