Kluczowe dokumenty
SAB4300160
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-BCR (pTyr177) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ALL antibody produced in rabbit, Anti-BCR-ABL1 antibody produced in rabbit, Anti-BCR1 antibody produced in rabbit, Anti-CML antibody produced in rabbit, Anti-breakpoint cluster region antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~210 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-F-YP-V-N)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr177)
informacje o genach
human ... BCR(613)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 177 (P-F-Y(p)-V-N), according to the protein BCR.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
GTPase-activating protein for RAC1 and CDC42. Promotes the exchange of RAC or CDC42-bound GDP by GTP, thereby activating them. Displays serine/threonine kinase activity.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuki Tanaka et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 201(8), 2256-2263 (2018-09-12)
We recently reported that NF-κB-mediated inflammation caused by breakpoint cluster region (BCR) is dependent on the α subunit of casein kinase II (CK2α) complex. In the current study, we demonstrate that presenilin 1 (Psen1), which is a catalytic component of