Kluczowe dokumenty
SAB4300151
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-EGFR (pThr678) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ERBB antibody produced in rabbit, Anti-ERBB1 antibody produced in rabbit, Anti-HER1 antibody produced in rabbit, Anti-PIG61 antibody produced in rabbit, Anti-epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~175 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(K-R-TP-L-R)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr678)
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji treoniny 678 (K-R-T(p)-L-R), zgodnie z białkiem EGFR.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor dla EGF, ale także dla innych członków rodziny EGF, takich jak TGF-alfa, amfiregulina, betacelulina, wiążący heparynę czynnik wzrostu podobny do EGF, GP30 i czynnik wzrostu wirusa Vaccinia. Bierze udział w kontroli wzrostu i różnicowania komórek. Fosforyluje MUC1 w komórkach raka piersi i zwiększa interakcję MUC1 z SRC i CTNNB1/beta-kateniną.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)