Kluczowe dokumenty
SAB4300147
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-YWHAZ (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-KCIP-1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111427 antibody produced in rabbit, Anti-MGC126532 antibody produced in rabbit, Anti-MGC138156 antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine 3-monooxygenase / tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~28 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-S-SP-W-R)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer58)
informacje o genach
human ... YWHAZ(7534)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 58 (R-S-S(p)-W-R), zgodnie z białkiem YWHAZ.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Produkt tego genu należy do rodziny białek 14-3-3, które pośredniczą w transdukcji sygnału poprzez wiązanie się z białkami zawierającymi fosfoserynę. Ta wysoce konserwatywna rodzina białek występuje zarówno u roślin, jak i ssaków, a białko to jest w 99% identyczne z ortologami myszy, szczurów i owiec. Kodowane białko oddziałuje z białkiem IRS1, sugerując rolę w regulacji wrażliwości na insulinę. Dla tego genu zidentyfikowano kilka wariantów transkryptu, które różnią się w 5' UTR, ale kodują to samo białko.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)