Kluczowe dokumenty
SAB4300122
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-TYK2 (pTyr1054) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-JTK1 antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine kinase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~140 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(H-E-YP-Y-R)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1054)
informacje o genach
human ... TYK2(7297)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 1054 (H-E-Y(p)-Y-R), zgodnie z białkiem TYK2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
TYK2 koduje członka rodziny kinaz tyrozynowych, a dokładniej kinaz Janus (JAK). Białko to wiąże się z domeną cytoplazmatyczną receptorów cytokin typu I i typu II i przekazuje sygnały cytokin poprzez fosforylację podjednostek receptora. Jest również składnikiem szlaków sygnałowych interferonu typu I i typu III. W związku z tym może odgrywać rolę w odporności przeciwwirusowej. Mutacja w tym genie jest związana z zespołem hiperimmunoglobulinemii E (HIES) - pierwotnym niedoborem odporności charakteryzującym się podwyższonym poziomem immunoglobuliny E w surowicy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yue Zhu Zhang et al.
Biomedical and environmental sciences : BES, 32(6), 406-418 (2019-07-03)
Previous studies have indicated that the plasticizer di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) affects lipid accumulation; however, its underlying mechanism remains unclear. We aim to clarify the effect of DEHP on lipid metabolism and the role of TYK2/STAT1 and autophagy. In total
Xiaoyan Li et al.
Life sciences, 217, 283-292 (2018-12-15)
PMS1 Homolog 2, Mismatch Repair System Component Pseudogene 2 (PMS2L2) has been reported as an up-regulated long non-coding RNA (lncRNA) in osteoarthritis (OA) tissues. The purpose of the present work is to explore whether the differently expressed PMS2L2 is associated