Kluczowe dokumenty
SAB4300121
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CHEK2 (pSer516) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDS1 antibody produced in rabbit, Anti-CHK2 antibody produced in rabbit, Anti-CHK2 checkpoint homolog (S. pombe) antibody produced in rabbit, Anti-HuCds1 antibody produced in rabbit, Anti-LFS2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(Q-P-SP-T-S)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer516)
informacje o genach
human ... CHEK2(11200)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 516 (Q-P-S(p)-T-S), zgodnie z białkiem CHEK2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
W odpowiedzi na uszkodzenia DNA i bloki replikacyjne, progresja cyklu komórkowego jest zatrzymywana poprzez kontrolę krytycznych regulatorów cyklu komórkowego. Białko kodowane przez gen Chk2 jest regulatorem punktu kontrolnego cyklu komórkowego i przypuszczalnym supresorem nowotworów. Zawiera ono domenę interakcji z białkiem związanym z głowicą widełkową, niezbędną do aktywacji w odpowiedzi na uszkodzenie DNA i jest szybko fosforylowane w odpowiedzi na bloki replikacji i uszkodzenia DNA. Po aktywacji wiadomo, że kodowane białko hamuje fosfatazę CDC25C, zapobiegając wejściu w mitozę, i wykazano, że stabilizuje białko supresorowe nowotworu p53, prowadząc do zatrzymania cyklu komórkowego w G1. Ponadto białko to wchodzi w interakcje z BRCA1 i fosforyluje je, umożliwiając BRCA1 przywrócenie przeżycia po uszkodzeniu DNA. Mutacje w tym genie zostały powiązane z zespołem Li-Fraumeni, wysoce penetrującym rodzinnym fenotypem raka, zwykle związanym z dziedzicznymi mutacjami w TP53. Uważa się również, że mutacje w tym genie nadają predyspozycje do mięsaków, raka piersi i guzów mózgu. To białko jądrowe należy do podrodziny CDS1 serynowo-treoninowych kinaz białkowych. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuanxin Zhang et al.
Oncology letters, 18(2), 1881-1887 (2019-08-20)
Cervical cancer continues to be a threat to female health globally. In the present study, the potential anticancer activity of 2-[2-hydroxyl-1-(4-methoxy phenyl) ethyl]-3-(4-benzyloxy phenyl) isoindolin-1-one (CDS-1548), was evaluated in HeLa cells. CDS-1548 is an organic small-molecule compound characterized by two
Helga B Landsverk et al.
Nucleic acids research, 47(4), 1797-1813 (2018-12-13)
Ataxia telangiectasia mutated and Rad3-related (ATR) kinase is a key factor activated by DNA damage and replication stress. An alternative pathway for ATR activation has been proposed to occur via stalled RNA polymerase II (RNAPII). However, how RNAPII might signal
Shiyuan Hong et al.
Oncogene, 38(17), 3274-3287 (2019-01-12)
High-risk human papillomaviruses (HPVs) constitutively activate ataxia telangiectasia mutated (ATM) and ataxia telangiectasia- and Rad3-related (ATR) DNA damage repair pathways for viral genome amplification. HPVs activate these pathways through the immune regulator STAT-5. For the ATR pathway, STAT-5 increases expression
Bo Liu et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 109, 40-58 (2019-02-03)
The role of protein phosphatase 2ACα (PP2ACα) in brain development is poorly understood. To understand the function of PP2ACα in neurogenesis, we inactivated Pp2acα gene in the central nervous system (CNS) of mice by Cre/LoxP system and generated the PP2ACα
Xingyi Guo et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 28(8), 1308-1315 (2019-06-05)
Pathogenic variants in susceptibility genes lead to increased breast cancer risk. To identify coding variants associated with breast cancer risk, we conducted whole-exome sequencing in genomic DNA samples from 831 breast cancer cases and 839 controls of Chinese women. We