Kluczowe dokumenty
SAB4300115
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CFL1 (pSer3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~19 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(M-A-SP-G-V)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer3)
informacje o genach
human ... CFL1(1072)
Opis ogólny
Gen kofiliny 1 (CFL1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q13.1. Składa się z czterech eksonów. Gen CFL1 koduje wszechobecnie wyrażaną fosfoproteinę o masie 18,5 kDa.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 3 (M-A-S(p)-G-V), zgodnie z białkiem CFL1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-CFL1 (pSer3) produkowane u królików jest stosowane w Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
Cofilin-l (CFL1) odgrywa istotną rolę w regulacji reorganizacji cytoszkieletu aktynowego. Ułatwia cytokinezę, ruchliwość komórek i morfogenezę. CFL1 jest również zaangażowana w migrację i inwazję komórek nowotworowych w kilku typach tkanek nowotworowych. Podwyższona ekspresja białka jest związana z rozwojem raka płaskonabłonkowego przełyku (ESCC). Ponadto jego nieprawidłowa ekspresja prowadzi do raka sromu, a zatem może być uważana za potencjalny cel terapeutyczny dla tego samego nowotworu. Aktywowany CFL1 pomaga w zapobieganiu związanym z cytoszkieletem defektom w rozwoju aksonów stymulowanym przez synukleiny (Syns).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Kontroluje odwracalną polimeryzację i depolimeryzację aktyny w sposób wrażliwy na pH. Ma zdolność wiązania G- i F-aktyny w stosunku 1:1 kofiliny do aktyny. Jest głównym składnikiem wewnątrzjądrowych i cytoplazmatycznych pręcików aktyny.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cofilin 1 activation prevents the defects in axon elongation and guidance induced by extracellular alpha-synuclein.
Tilve S, et al.
Scientific Reports, 5, 16524-16524 (2015)
Charnese Bowes et al.
The Journal of cell biology, 218(10), 3258-3271 (2019-09-01)
Actin dynamics is central for cells, and especially for the fast-moving leukocytes. The severing of actin filaments is mainly achieved by cofilin, assisted by Aip1/Wdr1 and coronins. We found that in Wdr1-deficient zebrafish embryos, neutrophils display F-actin cytoplasmic aggregates and
The role of cofilin-l in vulvar squamous cell carcinoma: A marker of carcinogenesis, progression and targeted therapy.
Wu Q, et al.
Oncology Reports, 35(5), 2743-2754 (2016)
Zhiyong Liu et al.
Oncotarget, 7(42), 68303-68313 (2016-09-15)
CD74, also known as Ii, was initially considered to participate primarily in antigen presentation. Subsequent studies have shown that CD74 is highly expressed in various types of tumor cells and has multiple roles in a variety of biological processes. CD74
Association between CFL1 gene polymorphisms and spina bifida risk in a California population.
Zhu H, et al.
BMC Medical Genetics, 8(1), 12-12 (2007)