Kluczowe dokumenty
SAB4300105
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HDAC8 (pSer39) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HDACL1 antibody produced in rabbit, Anti-RPD3 antibody produced in rabbit, Anti-histone deacetylase 8 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-A-SP-M-V)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer39)
informacje o genach
human ... HDAC8(55869)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 39 (R-A-S(p)-M-V), zgodnie z białkiem HDAC8.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. Acetylacja/deacetylacja histonów zmienia strukturę chromosomów i wpływa na dostęp czynników transkrypcyjnych do DNA. Białko kodowane przez gen HDAC8 należy do klasy I rodziny deacetylaz histonowych. Katalizuje deacetylację reszt lizyny w N-końcowych ogonach histonów i hamuje transkrypcję w dużych kompleksach wielobiałkowych z ko-represorami transkrypcji. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)